Documenti fondamentali
AMBH97BA0F01
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 6-(chloromethyl)-1H-indole-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.74
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 6-(chloromethyl)-1H-indole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H16ClNO2/c1-14(2,3)18-13(17)16-7-6-11-5-4-10(9-15)8-12(11)16/h4-8H,9H2,1-3H3
InChI
WEESPQCUYZPFSJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1820685-06-0.html
Synonym
tert-butyl 6-(chloromethyl)-1H-indole-1-carboxylate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)