Documenti fondamentali
AMBH97BA0E03
Ambeed, Inc.
3-Undecylthiophene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.44
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-undecylthiophene
Inchi Code
1S/C15H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15-12-13-16-14-15/h12-14H,2-11H2,1H3
InChI
STIIRMZYURVVGK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/129607-86-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)