Documenti fondamentali
AMBH97BA0B4F
Ambeed, Inc.
2-Bromoethyl Methyl Sulfone
Scegli un formato
T266507-1MG
$30.70
$30.70
Solitamente spedito entro 2 giorni lavorativi. (Per ordini al di fuori degli USA, considerare 1-2 settimane in più per la consegna)
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
T266507-1MG
$30.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.06
Numero MDL:
$30.70
Solitamente spedito entro 2 giorni lavorativi. (Per ordini al di fuori degli USA, considerare 1-2 settimane in più per la consegna)
Iupac Name
1-bromo-2-(methylsulfonyl)ethane
Inchi Code
1S/C3H7BrO2S/c1-7(5,6)3-2-4/h2-3H2,1H3
InChI
NIEGKADUBXVLHF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16523-02-7.html
Pittogrammi
Exclamation markCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/16523-02-7.html
  • Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)