Documenti fondamentali
AMBH97BA0B3D
Ambeed, Inc.
2-Methyl-octahydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
2-methyloctahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole
Inchi Code
1S/C7H14N2/c1-9-4-6-2-8-3-7(6)5-9/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI
YQURLNGUWNDBIR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/86732-28-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/86732-28-7.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)