Documenti fondamentali
AMBH97BA0AF7
Ambeed, Inc.
(3-Glycidoxypropyl)bis(trimethylsiloxy)methylsilane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.65
Numero MDL:
Iupac Name
1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-(3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl)trisiloxane
Inchi Code
1S/C13H32O4Si3/c1-18(2,3)16-20(7,17-19(4,5)6)10-8-9-14-11-13-12-15-13/h13H,8-12H2,1-7H3
InChI
YSIQPJVFCSCUMU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7422-52-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)