Documenti fondamentali
AMBH97BA0A27
Ambeed, Inc.
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.15
Numero MDL:
Iupac Name
2-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C8H8F3NO/c1-13-7-5(8(9,10)11)3-2-4-6(7)12/h2-4H,12H2,1H3
InChI
QOMZMKOUJOLVKC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/634187-08-9.html
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/634187-08-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)