AMBH97BA0999
Ambeed, Inc.
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-6-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)7-3-6-5(4-10-7)1-2-9-6/h1-4,9H,(H,11,12)
InChI
NIAARPKVLGAVLH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)