Documenti fondamentali
AMBH97BA0361
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-heptylbenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.2
Numero MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-heptylbenzene
Inchi Code
1S/C13H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-12-8-10-13(14)11-9-12/h8-11H,2-7H2,1H3
InChI
YHKMTIJHJWYYAG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/76287-49-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)