AMBH97BA02CC
Ambeed, Inc.
3-Bromo-1,4-dimethyl-1H-pyrazole
About This Item
Iupac Name
3-bromo-1,4-dimethyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C5H7BrN2/c1-4-3-8(2)7-5(4)6/h3H,1-2H3
InChI
SEHRYTWQMFUOBZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13745-59-0.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)