Documenti fondamentali
AMBH97B9FB82
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(4-iodophenyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.25
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-iodophenyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H21IN2O2/c1-15(2,3)20-14(19)18-10-8-17(9-11-18)13-6-4-12(16)5-7-13/h4-7H,8-11H2,1-3H3
InChI
ZOWJTZMYSLZILG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/151978-66-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)