Documenti fondamentali
AMBH97B9F80F
Ambeed, Inc.
4,4'-(2,2-Diphenylethene-1,1-diyl)bis(bromobenzene)
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
490.24
Numero MDL:
Iupac Name
4,4'-(2,2-diphenylethene-1,1-diyl)bis(bromobenzene)
Inchi Code
1S/C26H18Br2/c27-23-15-11-21(12-16-23)26(22-13-17-24(28)18-14-22)25(19-7-3-1-4-8-19)20-9-5-2-6-10-20/h1-18H
InChI
LUSFLSAYXQSMPB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/859315-37-0.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)