Documenti fondamentali
AMBH97B9F441
Ambeed, Inc.
Diethyl 2-methylthiazole-4,5-dicarboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.28
Numero MDL:
Iupac Name
diethyl 2-methyl-1,3-thiazole-4,5-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C10H13NO4S/c1-4-14-9(12)7-8(10(13)15-5-2)16-6(3)11-7/h4-5H2,1-3H3
InChI
AYIRUTZHPSMMAW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18903-17-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)