Documenti fondamentali
AMBH97B9F424
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-formylbenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.03
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-formylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrO3/c9-6-1-2-7(8(11)12)5(3-6)4-10/h1-4H,(H,11,12)
InChI
GHVFFWJIPXPVBE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/871502-87-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/871502-87-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)