AMBH97B9F392
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3-chloropyridin-2-amine
About This Item
Iupac Name
4-bromo-3-chloro-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4BrClN2/c6-3-1-2-9-5(8)4(3)7/h1-2H,(H2,8,9)
InChI
RZMLRXSIZRAAAS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)