Documenti fondamentali
AMBH97B9F244
Ambeed, Inc.
5-Nitro-2,4,6-triaminopyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.13
Numero MDL:
Iupac Name
5-nitro-2,4,6-pyrimidinetriamine
Inchi Code
1S/C4H6N6O2/c5-2-1(10(11)12)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9)
InChI
IFMCROIMZMUGRF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24867-36-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)