AMBH97B9F1E0
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidine
About This Item
Iupac Name
2-chloro-4-(1-pyrrolidinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H10ClN3/c9-8-10-4-3-7(11-8)12-5-1-2-6-12/h3-4H,1-2,5-6H2
InChI
OSBZWNGXKCNMHM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35691-20-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)