Documenti fondamentali
AMBH97B9F0C4
Ambeed, Inc.
3,4-Diaminocyclobut-3-ene-1,2-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.09
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3,4-diamino-3-cyclobutene-1,2-dione
Inchi Code
1S/C4H4N2O2/c5-1-2(6)4(8)3(1)7/h5-6H2
InChI
WUACDRFRFTWMHE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5231-89-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)