Documenti fondamentali
AMBH97B9F0BF
Ambeed, Inc.
4,6-Dibromoisophthalic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.93
Numero MDL:
Iupac Name
4,6-dibromoisophthalic acid
Inchi Code
1S/C8H4Br2O4/c9-5-2-6(10)4(8(13)14)1-3(5)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI
UDCSURCKPULYEL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24063-27-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)