Documenti fondamentali
AMBH97B9F028
Ambeed, Inc.
N-Benzyl-2-acetamidoprop-2-enamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.26
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-acetamido-N-benzylacrylamide
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c1-9(14-10(2)15)12(16)13-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,1,8H2,2H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChI
OVRHVEWKMXSKAL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/86921-49-5.html
Synonym
2-Acetamido-N-benzylacrylamide
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)