Documenti fondamentali
AMBH96F10DA7
Ambeed, Inc.
3-Fluoro-1H-pyrazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.07
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-fluoro-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C3H3FN2/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H,5,6)
InChI
WNDHCIJGEKNYNF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14521-81-4.html
Synonym
5-Fluoro-1H-pyrazole
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)