Documenti fondamentali
AMBH96F10D8E
Ambeed, Inc.
Methyl 3-bromobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.05
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 3-bromobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9BrO2/c1-10-5(9)6-2-7(8,3-6)4-6/h2-4H2,1H3
InChI
UOHVTCOIYSLTIZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to White to Yellow Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/83249-14-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)