Documenti fondamentali
AMBH96F10D11
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-cyclopropylacetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.17
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl cyclopropylacetate
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-2-9-7(8)5-6-3-4-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI
AODPICOFZRYWKI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53432-87-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)