Documenti fondamentali
AMBH96F10CA6
Ambeed, Inc.
6-Bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.05
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
6-bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Inchi Code
1S/C8H7BrFNO/c9-5-3-7-8(4-6(5)10)12-2-1-11-7/h3-4,11H,1-2H2
InChI
CTMRDIDZVAZIRX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1160102-28-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1160102-28-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)