Documenti fondamentali
AMBH96F10CA5
Ambeed, Inc.
(Bromoethynyl)triisopropylsilane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.28
Numero MDL:
Iupac Name
(bromoethynyl)(triisopropyl)silane
Inchi Code
1S/C11H21BrSi/c1-9(2)13(8-7-12,10(3)4)11(5)6/h9-11H,1-6H3
InChI
HNNUBQWDWJNURV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/111409-79-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)