Documenti fondamentali
AMBH96F10C66
Ambeed, Inc.
Benzyl-PEG7-alcohol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.51
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-phenyl-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxadocosan-22-ol
Inchi Code
1S/C21H36O8/c22-6-7-23-8-9-24-10-11-25-12-13-26-14-15-27-16-17-28-18-19-29-20-21-4-2-1-3-5-21/h1-5,22H,6-20H2
InChI
ZCSFSTZVHMIOOJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/423763-19-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)