AMBH96F10C0A
Ambeed, Inc.
Azepane-1-carbonyl chloride
About This Item
Iupac Name
1-azepanecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H12ClNO/c8-7(10)9-5-3-1-2-4-6-9/h1-6H2
InChI
VCZFCDMBZCEPFV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)