AMBH96F10BD4
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
About This Item
Iupac Name
5-fluoro-1H-benzimidazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C7H6FN3/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H3,9,10,11)
InChI
MKYGXXIXMHTQFA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)