Documenti fondamentali
AMBH96F10B8F
Ambeed, Inc.
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)tetradecanamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.5
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
N,N-bis(2-hydroxyethyl)tetradecanamide
Inchi Code
1S/C18H37NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18(22)19(14-16-20)15-17-21/h20-21H,2-17H2,1H3
InChI
SKDZEPBJPGSFHS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7545-23-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)