Documenti fondamentali
AMBH96F10B72
Ambeed, Inc.
2-Bromo-N-(2-fluorophenyl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.05
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-bromo-N-(2-fluorophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H7BrFNO/c9-5-8(12)11-7-4-2-1-3-6(7)10/h1-4H,5H2,(H,11,12)
InChI
JMRLQUWUFLVROJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73383-95-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)