Documenti fondamentali
AMBH96F10B0B
Ambeed, Inc.
2-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.69
Numero MDL:
Iupac Name
2-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H8ClNO3S/c10-15(13,14)7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)11-8/h2-3,5H,1,4H2,(H,11,12)
InChI
ICRHXBNAKSHNRD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66657-42-9.html
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)