Documenti fondamentali
AMBH96F10A49
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-2,3-difluorobenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.03
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 5-bromo-2,3-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O2/c1-13-8(12)5-2-4(9)3-6(10)7(5)11/h2-3H,1H3
InChI
DKMZPQFQQSKBRL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1150163-69-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)