Documenti fondamentali
AMBH96F10A03
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-chloropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.47
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-bromo-4-chloropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
Inchi Code
1S/C6H3BrClN3/c7-4-1-2-11-5(4)6(8)9-3-10-11/h1-3H
InChI
KJZLTTQOTVMBNH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1403767-33-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1403767-33-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)