Documenti fondamentali
AMBH96F109C3
Ambeed, Inc.
(3-Chlorophenyl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.09
Numero MDL:
Iupac Name
(3-chlorophenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H6Cl2O2S/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-12(9,10)11/h1-4H,5H2
InChI
LXTGNVLBPVVMSL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24974-73-0.html
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)