Documenti fondamentali
AMBH96F1093C
Ambeed, Inc.
3-Amino-6-chloro-4,5-dimethylpyridazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.6
Numero MDL:
Iupac Name
6-chloro-4,5-dimethyl-3-pyridazinamine
Inchi Code
1S/C6H8ClN3/c1-3-4(2)6(8)10-9-5(3)7/h1-2H3,(H2,8,10)
InChI
NYQKWJMDQIXMEE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/76593-36-7.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)