Documenti fondamentali
AMBH96F108AF
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-chloroisonicotinonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.45
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-chloroisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrClN2/c7-5-3-10-6(8)1-4(5)2-9/h1,3H
InChI
IQRASQKEIRAODK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211515-17-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)