Documenti fondamentali
AMBH96F10880
Ambeed, Inc.
5-Amino-2-fluorophenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.12
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-amino-2-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H6FNO/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,9H,8H2
InChI
XQYICHLOAMMXKE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/100367-48-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)