AMBH96F107DB
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-hydroxy-4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 4-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-6-4-11(15,8-13)5-7-12/h13,15H,4-8H2,1-3H3
InChI
BKZFMSPPZXDTJL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)