Documenti fondamentali
AMBH9614FE4B
Ambeed, Inc.
Methyl 2-amino-5-iodo-4-methoxybenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.09
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 2-amino-5-iodo-4-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H10INO3/c1-13-8-4-7(11)5(3-6(8)10)9(12)14-2/h3-4H,11H2,1-2H3
InChI
RXHOMYWGIHJLDD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256958-34-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)