AMBH9614FD2F
Ambeed, Inc.
Methyl 3-oxo-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanoate
About This Item
Iupac Name
methyl 3-oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoate
Inchi Code
1S/C11H9F3O3/c1-17-10(16)6-9(15)7-2-4-8(5-3-7)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3
InChI
NMJOILIYLOHXGP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)