AMBH9614FCFF
Ambeed, Inc.
3-Bromo-6-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
About This Item
Iupac Name
3-bromo-6-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4BrFO2/c8-5-1-2-6(9)4(3-10)7(5)11/h1-3,11H
InChI
DAWSNYZORFNMGT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)