Documenti fondamentali
AMBH9614FCAD
Ambeed, Inc.
4-Chloro-7-isopropyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.65
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-chloro-7-isopropyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H10ClN3/c1-6(2)13-4-3-7-8(10)11-5-12-9(7)13/h3-6H,1-2H3
InChI
OISMAEWRUUQMSY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/870706-47-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/870706-47-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)