Documenti fondamentali
AMBH9614FC6D
Ambeed, Inc.
2-Bromo-3,5-dichloroaniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.91
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-3,5-dichloroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrCl2N/c7-6-4(9)1-3(8)2-5(6)10/h1-2H,10H2
InChI
RPQNMASFJWYHNN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211214-30-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)