Documenti fondamentali
AMBH9614FBF2
Ambeed, Inc.
2-Ethyl-2-phenylbutanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.26
Numero MDL:
Iupac Name
2-ethyl-2-phenylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C12H16O2/c1-3-12(4-2,11(13)14)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI
PYXQBGGQMBEYLO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5465-28-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)