Documenti fondamentali
AMBH9614FBDB
Ambeed, Inc.
Ethyl 2,2-difluoro-2-(trimethylsilyl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.27
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl difluoro(trimethylsilyl)acetate
Inchi Code
1S/C7H14F2O2Si/c1-5-11-6(10)7(8,9)12(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI
DYAKYYSMROBYNG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/205865-67-4.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)