Documenti fondamentali
AMBH9614FBD2
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-(chloromethyl)isoxazole-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.6
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl 5-(chloromethyl)-3-isoxazolecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H8ClNO3/c1-2-11-7(10)6-3-5(4-8)12-9-6/h3H,2,4H2,1H3
InChI
RNURPQMTRDHCNM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3209-40-3.html
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)