Documenti fondamentali
AMBH9614F96D
Ambeed, Inc.
3-(4-Nitrophenoxy)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.22
Numero MDL:
Iupac Name
3-(4-nitrophenoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H9NO5/c15-13(16)9-2-1-3-12(8-9)19-11-6-4-10(5-7-11)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)
InChI
RMCHRSGYGNEWJY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/27237-21-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)