Documenti fondamentali
AMBH9614F812
Ambeed, Inc.
3-Fluoro-2-methylbenzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.16
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-fluoro-2-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H8FNO/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H2,10,11)
InChI
YWOKYZJJNQBVFT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886502-05-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/886502-05-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)