Documenti fondamentali
AMBH9614F7D3
Ambeed, Inc.
(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.38
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-chloro-2-hydroxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H6BClO3/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,9-11H
InChI
UCAKTFSAEMHJJE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/951655-50-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/951655-50-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)