Documenti fondamentali
AMBH9614F735
Ambeed, Inc.
1,3-Dibromo-5-phenoxybenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
328
Numero MDL:
Iupac Name
1,3-dibromo-5-phenoxybenzene
Inchi Code
1S/C12H8Br2O/c13-9-6-10(14)8-12(7-9)15-11-4-2-1-3-5-11/h1-8H
InChI
FOXBZJLXVUHYQZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/46438-88-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)