Documenti fondamentali
AMBH9614F730
Ambeed, Inc.
4,6-Dichloro-1-isopropyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.08
Numero MDL:
Iupac Name
4,6-dichloro-1-isopropyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H8Cl2N4/c1-4(2)14-7-5(3-11-14)6(9)12-8(10)13-7/h3-4H,1-2H3
InChI
SHTPXXJWYCEZPN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21254-22-8.html
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/21254-22-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)